Tisk…
N,2,6-Trimethylaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303237-1G OR303237-500MG
APOSOR303237-1GEA 15310 CZK
APOSOR303237-1G APOSOR303237-500MG
N,2,6-Trimethylaniline
N,2,6-Trimethylaniline
Vzorec: C₉H₁₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00613418
CAS číslo: 767-71-5