Tisk…
2-Amino-6-methyl-5-nitro-3H-pyrimidin-4-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303236-1G OR303236-500MG
APOSOR303236-1GEA 7670 CZK
APOSOR303236-1G APOSOR303236-500MG
2-Amino-6-methyl-5-nitro-3H-pyrimidin-4-one
2-Amino-6-methyl-5-nitro-3H-pyrimidin-4-one
Vzorec: C₅H₆N₄O₃
MW: 170,1300 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06858762
CAS číslo: 4214-85-1