Tisk…
18-(tert-Butoxy)-18-oxooctadecanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl Hydrogen Octadecanedioate, Mono-tert-butyl Octadecanedioate, tBu ester-C16-acid, Octadecanedioic acid Mono-tert-butyl ester
OR303231-1G OR303231-5G OR303231-10G
APOSOR303231-1GEA 622 CZK
APOSOR303231-1G APOSOR303231-5G APOSOR303231-10G
18-(tert-Butoxy)-18-oxooctadecanoic acid
18-(tert-Butoxy)-18-oxooctadecanoic acid
Vzorec: C₂₂H₄₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09991735
CAS číslo: 843666-40-0