Tisk…
(2,4-Dimethylthiazol-5-yl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303204-1G OR303204-500MG
APOSOR303204-1GEA 9560 CZK
APOSOR303204-1G APOSOR303204-500MG
(2,4-Dimethylthiazol-5-yl)acetic acid
(2,4-Dimethylthiazol-5-yl)acetic acid
Vzorec: C₇H₉NO₂S
MW: 171,22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01681584
CAS číslo: 34272-65-6