Tisk…
3-(3-Nitro-4-tetrahydro-1H-pyrrol-1-ylphenyl)acrylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR30320-1G
APOSOR30320-1GEA 2480 CZK
APOSOR30320-1G
3-(3-Nitro-4-tetrahydro-1H-pyrrol-1-ylphenyl)acrylic acid
3-(3-Nitro-4-tetrahydro-1H-pyrrol-1-ylphenyl)acrylic acid
Vzorec: C₁₃H₁₄N₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173707
CAS číslo: 175278-41-8