Tisk…
2,4-Dioxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decane-8-carboxylic acid tert-butyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 8-Boc-2,4,8-triazaspiro[4.5]decane-1,3-dione, 2,4-Dioxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decane, N8-BOC protected
OR303199-5G
APOSOR303199-5GEA 2690 CZK
APOSOR303199-5G
2,4-Dioxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decane-8-carboxylic acid tert-butyl ester
2,4-Dioxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decane-8-carboxylic acid tert-butyl ester
Vzorec: C₁₂H₁₉N₃O₄
MW: 269,3 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03425517
CAS číslo: 183673-70-3