Tisk…
N-(4-Methylquinazolin-2-yl)guanidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303178-1G OR303178-500MG
APOSOR303178-1GEA 15310 CZK
APOSOR303178-1G APOSOR303178-500MG
N-(4-Methylquinazolin-2-yl)guanidine
N-(4-Methylquinazolin-2-yl)guanidine
Vzorec: C₁₀H₁₁N₅
MW: 201,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023908
CAS číslo: 716-11-0