Tisk…
tert-Butyl-6-oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl 6-oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3,4-epoxypyrrolidine, 1-Boc-3,4-epoxypyrrolidine
OR303162-100G
APOSOR303162-100GEA 4440 CZK
APOSOR303162-100G
tert-Butyl-6-oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate 98%
tert-Butyl-6-oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₅NO₃
MW: 185,2203 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08691407
CAS číslo: 114214-49-2