Tisk…
2,2-Dimethyl-2H-chromene-6-carboxylic acid 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303157-1G OR303157-500MG
APOSOR303157-1GEA 9560 CZK
APOSOR303157-1G APOSOR303157-500MG
2,2-Dimethyl-2H-chromene-6-carboxylic acid 97+%
2,2-Dimethyl-2H-chromene-6-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₂O₃
Bod tání: 155…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06208181
CAS číslo: 34818-56-9