Tisk…
Methyl-6-amino-5-iodonicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 6-amino-5-iodonicotinate, Methyl 6-amino-5-iodopyridine-3-carboxylate
OR303135-1G OR303135-5G
APOSOR303135-1GEA 2320 CZK
APOSOR303135-1G APOSOR303135-5G
Methyl-6-amino-5-iodonicotinate
Methyl-6-amino-5-iodonicotinate
Vzorec: C₇H₇IN₂O₂
MW: 278,05 g/mol
Bod tání: 164…167 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16660021
CAS číslo: 211308-80-4