Tisk…
tert-Butyl hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-2(1H)-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303124-1G OR303124-250MG OR303124-5G
APOSOR303124-1GEA 2820 CZK
APOSOR303124-1G APOSOR303124-250MG APOSOR303124-5G
tert-Butyl hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-2(1H)-carboxylate
tert-Butyl hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-2(1H)-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₂₀N₂O₂
Bod tání: 110…112 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04115128
CAS číslo: 141449-85-6