Tisk…
tert-Butyl-4-(methoxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303122-1G OR303122-500MG
APOSOR303122-1GEA 19110 CZK
APOSOR303122-1G APOSOR303122-500MG
tert-Butyl-4-(methoxymethyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-(methoxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₂₃NO₃
MW: 229,32 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07779470
CAS číslo: 509147-78-8