Tisk…
tert-Butyl-11-azatricyclo[6.2.1.0
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303116-1G OR303116-500MG
APOSOR303116-1GEA 19110 CZK
APOSOR303116-1G APOSOR303116-500MG
tert-Butyl-11-azatricyclo[6.2.1.0
tert-Butyl-11-azatricyclo[6.2.1.0^{2,7}]undeca- 2,4,6,9-tetraene-11-carboxylate
Vzorec: C₁₅H₁₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22573547
CAS číslo: 5176-28-3