6-Methyl-1,2,4-triazin-5-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303113-1G
OR303113-500MG
APOSOR303113-1GEA
19110
CZK
APOSOR303113-1G
APOSOR303113-500MG
6-Methyl-1,2,4-triazin-5-ol
6-Methyl-1,2,4-triazin-5-ol
Vzorec:
C₄H₅N₃O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11108305 CAS číslo: 16120-00-6 |