Tisk…
2-Chloro-4-nitrobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30311-100G OR30311-25G
APOSOR30311-100GEA 14220 CZK
APOSOR30311-100G APOSOR30311-25G
2-Chloro-4-nitrobenzonitrile
2-Chloro-4-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃ClN₂O₂
Bod tání: 78…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052203
CAS číslo: 28163-00-0