Tisk…
Methyl-2-(2-nitrobenzylidene)acetoacetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303109-1G
APOSOR303109-1GEA 5130 CZK
APOSOR303109-1G
Methyl-2-(2-nitrobenzylidene)acetoacetate
Methyl-2-(2-nitrobenzylidene)acetoacetate
Vzorec: C₁₂H₁₁NO₅
MW: 249,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00551860
CAS číslo: 39562-27-1
EINECS: 400-650-9
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III