Tisk…
Methyl-2-(4-hydroxy-2-methoxyphenyl)acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303108-1G OR303108-500MG
APOSOR303108-1GEA 30290 CZK
APOSOR303108-1G APOSOR303108-500MG
Methyl-2-(4-hydroxy-2-methoxyphenyl)acetate
Methyl-2-(4-hydroxy-2-methoxyphenyl)acetate
Vzorec: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196.2 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18399380
CAS číslo: 499789-92-3