Tisk…
Methyl (3E)-4-(2-bromophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303101-1G OR303101-500MG
APOSOR303101-1GEA 15310 CZK
APOSOR303101-1G APOSOR303101-500MG
Methyl (3E)-4-(2-bromophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Methyl (3E)-4-(2-bromophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Vzorec: C₁₁H₉BrO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22573543
CAS číslo: 956476-32-7