Tisk…
Methyl-6-amino-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303095-1G OR303095-500MG
APOSOR303095-1GEA 19110 CZK
APOSOR303095-1G APOSOR303095-500MG
Methyl-6-amino-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Methyl-6-amino-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Vzorec: C₆H₅Cl₂N₃O₂
Bod tání: 168…170 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16660543
CAS číslo: 502142-81-6