Tisk…
Ethyl-2,6-dichloropyridine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303082-1G OR303082-25G OR303082-5G
APOSOR303082-1GEA 622 CZK
APOSOR303082-1G APOSOR303082-25G APOSOR303082-5G
Ethyl-2,6-dichloropyridine-3-carboxylate
Ethyl-2,6-dichloropyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₈H₇Cl₂NO₂
Bod tání: 50…51 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09757510
CAS číslo: 58584-86-4