Tisk…
2,4-Dimethyl-3-amino-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303076-1G OR303076-500MG OR303076-5G
APOSOR303076-1GEA 9560 CZK
APOSOR303076-1G APOSOR303076-500MG APOSOR303076-5G
2,4-Dimethyl-3-amino-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
2,4-Dimethyl-3-amino-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₄
Bod tání: 165…166 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10566520
CAS číslo: 180059-04-5