Tisk…
1,4-Diethyl-2-bromobenzene-1,4-dicarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303074-10G OR303074-1G OR303074-5G
APOSOR303074-10GEA 25460 CZK
APOSOR303074-10G APOSOR303074-1G APOSOR303074-5G
1,4-Diethyl-2-bromobenzene-1,4-dicarboxylate
1,4-Diethyl-2-bromobenzene-1,4-dicarboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₃BrO₄
MW: 301,14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12913608
CAS číslo: 154239-21-1