Tisk…
1-Chloro-2-methoxy-4-nitro-5-(prop-2-en-1-yloxy)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303069-1G OR303069-500MG
APOSOR303069-1GEA 25460 CZK
APOSOR303069-1G APOSOR303069-500MG
1-Chloro-2-methoxy-4-nitro-5-(prop-2-en-1-yloxy)benzene
1-Chloro-2-methoxy-4-nitro-5-(prop-2-en-1-yloxy)benzene
Vzorec: C₁₀H₁₀ClNO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22573545
CAS číslo: 1407532-81-3