Tisk…
4-Bromo-N-(1,3-thiazol-2-yl)benzene-1-sulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303065-1G OR303065-500MG
APOSOR303065-1GEA 9560 CZK
APOSOR303065-1G APOSOR303065-500MG
4-Bromo-N-(1,3-thiazol-2-yl)benzene-1-sulphonamide
4-Bromo-N-(1,3-thiazol-2-yl)benzene-1-sulphonamide
Vzorec: C₉H₇BrN₂O₂S₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00592646
CAS číslo: 331972-47-5