Tisk…
5-Bromo-[1,3]thiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303064-1G OR303064-250MG OR303064-5G
APOSOR303064-1GEA 3150 CZK
APOSOR303064-1G APOSOR303064-250MG APOSOR303064-5G
5-Bromo-[1,3]thiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
5-Bromo-[1,3]thiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
Vzorec: C₆H₄BrN₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11846492
CAS číslo: 934266-82-7