4-Bromo-N-(1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzene-1-sulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303063-1G
OR303063-500MG
APOSOR303063-1GEA
15310
CZK
APOSOR303063-1G
APOSOR303063-500MG
4-Bromo-N-(1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzene-1-sulphonamide
4-Bromo-N-(1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzene-1-sulphonamide
Vzorec:
C₈H₆BrN₃O₂S₂ MW: 320,19 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02861948 CAS číslo: 349614-28-4 |