Tisk…
6-Bromo-1H-indole-2-carboxamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303060-1G OR303060-250MG
APOSOR303060-1GEA 12170 CZK
APOSOR303060-1G APOSOR303060-250MG
6-Bromo-1H-indole-2-carboxamide
6-Bromo-1H-indole-2-carboxamide
Vzorec: C₉H₇BrN₂O
MW: 239.08 g/mol
Bod tání: 195…197 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07364620
CAS číslo: 893731-58-3