Tisk…
Isopropyl isothiocyanate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR30306-100G OR30306-25G
APOSOR30306-100GEA 4070 CZK
APOSOR30306-100G APOSOR30306-25G
Isopropyl isothiocyanate
Isopropyl isothiocyanate
Vzorec: C₄H₇NS
Bod varu: 136…138 °C
Hustota: 0,948 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037830
CAS číslo: 2253-73-8
EINECS: 218-851-3
UN: 1992
ADR: 3+6.1,II