Tisk…
Benzyl-4-[methoxy(methyl)carbamoyl]piperidine-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303056-1G
APOSOR303056-1GEA 3640 CZK
APOSOR303056-1G
Benzyl-4-[methoxy(methyl)carbamoyl]piperidine-1-carboxylate
Benzyl-4-[methoxy(methyl)carbamoyl]piperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₆H₂₂N₂O₄
MW: 306,36 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07370044
CAS číslo: 148148-48-5