Tisk…
1-(5-Amino-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethan-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303053-1G OR303053-500MG
APOSOR303053-1GEA 19110 CZK
APOSOR303053-1G APOSOR303053-500MG
1-(5-Amino-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethan-1-one
1-(5-Amino-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethan-1-one
Vzorec: C₆H₉N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19213343
CAS číslo: 856860-17-8