Tisk…
tert-Butyl-3-[methoxy(methyl)carbamoyl]cyclohexane-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303047-1G OR303047-500MG
APOSOR303047-1GEA 9560 CZK
APOSOR303047-1G APOSOR303047-500MG
tert-Butyl-3-[methoxy(methyl)carbamoyl]cyclohexane-1-carboxylate
tert-Butyl-3-[methoxy(methyl)carbamoyl]cyclohexane-1-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₂₅NO₄
MW: 271,36 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22383958
CAS číslo: 1393845-80-1