Tisk…
Methyl-4-hydroxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-6-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303040-1G OR303040-500MG
APOSOR303040-1GEA 15310 CZK
APOSOR303040-1G APOSOR303040-500MG
Methyl-4-hydroxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-6-carboxylate
Methyl-4-hydroxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-6-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₄O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226227
CAS číslo: 955884-97-6