Tisk…
(2E)-2-{[4-Methoxy-3-(3-methoxypropoxy)phenyl]methylidene}-3-methylbutanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303035-1G OR303035-500MG
APOSOR303035-1GEA 25460 CZK
APOSOR303035-1G APOSOR303035-500MG
(2E)-2-{[4-Methoxy-3-(3-methoxypropoxy)phenyl]methylidene}-3-methylbutanoic acid
(2E)-2-{[4-Methoxy-3-(3-methoxypropoxy)phenyl]methylidene}-3-methylbutanoic acid
Vzorec: C₁₇H₂₄O₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11112069
CAS číslo: 387868-07-7