Tisk…
Diethyl-2-{[(6-methoxypyridin-3-yl)amino]methylene}malonate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303031-1G OR303031-500MG OR303031-5G
APOSOR303031-1GEA 5130 CZK
APOSOR303031-1G APOSOR303031-500MG APOSOR303031-5G
Diethyl-2-{[(6-methoxypyridin-3-yl)amino]methylene}malonate
Diethyl-2-{[(6-methoxypyridin-3-yl)amino]methylene}malonate
Vzorec: C₁₄H₁₈N₂O₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08457989
CAS číslo: 53241-90-0