Tisk…
1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303023-1G
APOSOR303023-1GEA 2780 CZK
APOSOR303023-1G
1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00020785
CAS číslo: 83-10-3