Tisk…
2,2-Dimethylaziridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303021-1G OR303021-500MG
APOSOR303021-1GEA 15310 CZK
APOSOR303021-1G APOSOR303021-500MG
2,2-Dimethylaziridine
2,2-Dimethylaziridine
Vzorec: C₄H₉N
Bod varu: 70…72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040452
CAS číslo: 2658-24-4
EINECS: 220-191-6