Tisk…
(Dimethanesulphinylidene)amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303020-1G OR303020-5G OR303020-25G
APOSOR303020-1GEA 662 CZK
APOSOR303020-1G APOSOR303020-5G APOSOR303020-25G
(Dimethanesulphinylidene)amine 98%
(Dimethanesulphinylidene)amine
Vzorec: C₂H₇NOS
Bod varu: 100…102 °C/1,5mmHg
Bod tání: 51…58 °C
Hustota: 1,182 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02656633
CAS číslo: 1520-31-6