Tisk…
2,4-Dichlorothieno[3,2-d]pyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303018-1G OR303018-5G
APOSOR303018-1GEA 622 CZK
APOSOR303018-1G APOSOR303018-5G
2,4-Dichlorothieno[3,2-d]pyrimidine 97%
2,4-Dichlorothieno[3,2-d]pyrimidine
Vzorec: C₆H₂Cl₂N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08448158
CAS číslo: 16234-14-3