Tisk…
2,6-Diamino-5-chloropyrimidin-4-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303017-1G OR303017-500MG
APOSOR303017-1GEA 7670 CZK
APOSOR303017-1G APOSOR303017-500MG
2,6-Diamino-5-chloropyrimidin-4-ol
2,6-Diamino-5-chloropyrimidin-4-ol
Vzorec: C₄H₅ClN₄O
Bod tání: 199…202 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22196157
CAS číslo: 71552-22-2