Tisk…
2,6-Diamino-5-bromopyrimidin-4-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2,6-Diamino-5-bromopyrimidin-4(1H)-one
OR303016-1G OR303016-5G
APOSOR303016-1GEA 5130 CZK
APOSOR303016-1G APOSOR303016-5G
2,6-Diamino-5-bromopyrimidin-4-ol
2,6-Diamino-5-bromopyrimidin-4-ol
Vzorec: C₄H₅BrN₄O
MW: 205,02 g/mol
Bod tání: 256…257 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023262
CAS číslo: 6312-72-7