Tisk…
1-Carbamoylcyclopropane-1-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Carbamoylcyclopropanecarboxylic acid
OR303011-1G
APOSOR303011-1GEA 744 CZK
APOSOR303011-1G
1-Carbamoylcyclopropane-1-carboxylic acid
1-Carbamoylcyclopropane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₇NO₃
MW: 129,12 g/mol
Bod tání: 185 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190650
CAS číslo: 6914-74-5