Tisk…
O-[(Benzyloxy)methyl]hydroxylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303003-1G OR303003-500MG
APOSOR303003-1GEA 9560 CZK
APOSOR303003-1G APOSOR303003-500MG
O-[(Benzyloxy)methyl]hydroxylamine
O-[(Benzyloxy)methyl]hydroxylamine
Vzorec: C₈H₁₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11111598
CAS číslo: 895588-70-2