Tisk…
2-Amino-N-methyl-2-phenylacetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303002-1G OR303002-500MG
APOSOR303002-1GEA 9560 CZK
APOSOR303002-1G APOSOR303002-500MG
2-Amino-N-methyl-2-phenylacetamide
2-Amino-N-methyl-2-phenylacetamide
Vzorec: C₉H₁₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09948081
CAS číslo: 93782-07-1