Tisk…
3-(Benzyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Benzyloxy-4-methoxybenzaldehyde
OR30299-100G OR30299-25G OR30299-500G
APOSOR30299-100GEA 3310 CZK
APOSOR30299-100G APOSOR30299-25G APOSOR30299-500G
3-(Benzyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
3-(Benzyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₁₅H₁₄O₃
MW: 242,27 g/mol
Bod varu: 120 °C/5,3mmHg
Bod tání: 60…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003386
CAS číslo: 6346-05-0
EINECS: 228-752-7