Tisk…

5-Methyl-2-furanmethanol 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: (5-Methylfuran-2-yl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)-5-methylfuran

OR3029-1G OR3029-500MG
APOSOR3029-1GEA 1580 CZK
APOSOR3029-1G APOSOR3029-500MG
5-Methyl-2-furanmethanol 95%
5-Methyl-2-furanmethanol
Vzorec: C₆H₈O₂
MW: 112,128 g/mol
Hustota: 1,077 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00130134
CAS číslo: 3857-25-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR