Tisk…

N1-(4-Butyl-2-methylphenyl)acetamide

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR30289-1G OR30289-100MG OR30289-250MG OR30289-500MG OR30289-5G
APOSOR30289-1GEA 11910 CZK
APOSOR30289-1G APOSOR30289-100MG APOSOR30289-250MG APOSOR30289-500MG APOSOR30289-5G
N1-(4-Butyl-2-methylphenyl)acetamide
N1-(4-Butyl-2-methylphenyl)acetamide
Vzorec: C₁₃H₁₉NO
Bod tání: 89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00277686
CAS číslo: 143360-00-3

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR