Tisk…
2-Indolinone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Oxindole, Oxindole, Indolin-2-one, 2,3-Dihydro-2-indolone
OR30278-25G OR30278-5G
APOSOR30278-25GEA 705 CZK
APOSOR30278-25G APOSOR30278-5G
2-Indolinone
2-Indolinone
Vzorec: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Bod varu: 227 °C/73mmHg
Bod tání: 123…128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005711
CAS číslo: 59-48-3
EINECS: 200-429-5