Tisk…
Nortropine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-endo)-8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, 8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
OR302770-25G OR302770-5G OR302770-50G
APOSOR302770-25GEA 1910 CZK
APOSOR302770-25G APOSOR302770-5G APOSOR302770-50G
Nortropine
Nortropine
Vzorec: C₇H₁₃NO
MW: 127,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047140
CAS číslo: 538-09-0