Tisk…
2-Bromophenyl isocyanate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Bromo-2-isocyanatobenzene
OR30274-1G OR30274-25G OR30274-5G
APOSOR30274-1GEA 622 CZK
APOSOR30274-1G APOSOR30274-25G APOSOR30274-5G
2-Bromophenyl isocyanate 97%
2-Bromophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₇H₄BrNO
Bod varu: 91…92 °C/5mmHg
Hustota: 1,607 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001995
CAS číslo: 1592-00-3
UN: 2206
ADR: 6.1,III