Tisk…
4,5-Dimethyl-o-phenylenediamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4,5-Dimethylbenzene-1,2-diamine, 4,5-Dimethyl-1,2-phenylenediamine, 4,5-Diamino-1,2-dimethylbenzene, 1,2-Diamino-4,5-dimethylbenzene
OR30272-25G OR30272-100G OR30272-5G
APOSOR30272-25GEA 2820 CZK
APOSOR30272-25G APOSOR30272-100G APOSOR30272-5G
4,5-Dimethyl-o-phenylenediamine 97%
4,5-Dimethyl-o-phenylenediamine
Vzorec: C₈H₁₂N₂
MW: 136,2 g/mol
Bod tání: 127…129 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007729
CAS číslo: 3171-45-7
EINECS: 221-635-1